MAB1568
Anti-Calretinin Antibody, clone 6B8.2
clone 6B8.2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
calbindin 2, calbindin 2, (29kD, calretinin)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6B8.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CALB2(794)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
On rat brain tissue:
IFA: 1:1,000-1:5,000
PAP: 1:1,000-1:5,000
The antibody has been used successfully on formalin-fixed, paraffin embedded human tissue after pre-treatment of the tissue slides with citrate buffer and heat treatment. Suggested starting dilution 1:100-1:400. Proteolytic digestion with pepsin is detrimental to the immunostaining.
Western blot:
1:1,000-1:3,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected Calretinin on 10 μg of mouse brain lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat brain cortex, Mesothelioma tissue, mouse brain lysate.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2