SAB4200543
Anti-Calbindin-D-28K antibody, Mouse monoclonal
clone CB-955, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-(28kD), Monoclonal Anti-D-28K, Monoclonal Anti-D-dependent calcium-binding protein, Monoclonal Anti-RTVL-H protein, Monoclonal Anti-avian-type, Monoclonal Anti-calbindin 1, Monoclonal Anti-vitamin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CB-955, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~28 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin embedded rat cerebellum.
western blot: 2-4 μg/mL using MDBK extract.
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CALB1(793)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- Anti-Calbindin-D-28K antibody, Mouse monoclonal has been used in:
- western blotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA){31
- immunohistochemistry
- immunohistochemical procedure
- indirect immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200543-200UL | 4061838036797 |