C2081
Anti-α-Catenin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Anti-α-Catenin, Alpha Catenin Antibody, Alpha Catenin Antibody - Anti-α-Catenin antibody produced in rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
peso molecular
antigen ~102 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
several mammalian species
técnica(s)
dot blot: suitable using α-catenin peptide amino acids 890-901 conjugated to BSA
immunohistochemistry (frozen sections): 1:2,000 using bovine kidney sections
indirect immunofluorescence: 1:2,000 using cultured MDBK cells
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using cultured MDBK cells extract
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTNNA1(1495)
mouse ... Ctnna1(12385)
rat ... Ctnna1(307505)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- in dot blot immunoassay
- in immunoblotting
- in immunofluorescence
- in western blotting
- in immunoprecipitation
- in immunofluorescence staining
- in coimmunoprecipitation