A9525
Angiotensina II humana
≥93% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
1-8-Angiotensina I, 5-Isoleucina-angiotensinaII, Ang II, Angiotensina 2, Angiotensina II, DRVYIHPF, Hipertensina, Ile(5)-angiotensinaII
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥93% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
concentração
≤100%
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
1.2-10.4% acetate
solubilidade
water: 25 mg/mL, clear, colorless
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1cncc1C[C@H](NC(=O)C(NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)CCCNC(=N)N)C(C)C)Cc4ccc(cc4)O)[C@H](CC)C)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O
InChI
1S/C50H71N13O12/c1-5-28(4)41(47(72)59-36(23-31-25-54-26-56-31)48(73)63-20-10-14-38(63)45(70)60-37(49(74)75)22-29-11-7-6-8-12-29)62-44(69)35(21-30-15-17-32(64)18-16-30)58-46(71)40(27(2)3)61-43(68)34(13-9-19-55-50(52)53)57-42(67)33(51)24-39(65)66/h6-8,11-12,15-18,25-28,33-38,40-41,64H,5,9-10,13-14,19-24,51H2,1-4H3,(H,54,56)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,72)(H,60,70)(H,61,68)(H,62,69)(H,65,66)(H,74,75)(H4,52,53,55)/t28-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,40-,41?/m0/s1
chave InChI
CZGUSIXMZVURDU-GYGDIBSWSA-N
Informações sobre genes
human ... AGT(183)
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Aplicação
- A angiotensina II (angII) humana foi usada:
- para estudar seu efeito sobre a inflamação de ilhotas mediada por interleucina-1β e disfunção das célulasβ–;
- para determinar se a angII ativa isoformas específicas de NFAT (fator nuclear de células T ativadas) dependentes de calcineurina em cardiomiócitos;
- para estudar as ações de infusões sistêmicas de angII sobre a permeabilidade glomerular in vivo;
- para induzir aneurismas da aorta abdominal (AAAs) em camundongos ApoE knockout para estudos experimentais;
- para estudar o efeito da infusão de Ang II no catabolismo de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs) atrial em camundongos C57/BL6 machos;
- para verificar os efeitos da angII na produção de triglicerídeos plasmáticos e sua associação com a resistência à insulina em ratos normais.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Adsorvente de anticorpo
Nota de análise
anticorpo
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lipid Induced Insulin Resistance