Documentos Principais
A3886
Sigma-Aldrich
Aprotinin
powder
Sinônimo(s):
BPTI, Inibidor da tripsina pancreática bovina, Inibidor de tripsina (básico), Trasylol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C284H432N84O79S7
Número CAS:
Peso molecular:
6511.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Aprotinina,
fonte biológica
bovine lung
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
~6,500
embalagem
vial of 15 mg
solubilidade
glycerol: 3 mg/mL, clear, colorless (equilibration buffer containing 5% glycerol)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
chave InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
cow ... PTI(404172)
Categorias relacionadas
Aplicação
A aprotinina é amplamente utilizada como inibidor de tripsina.
Gel filtration molecular weight marker
Ações bioquímicas/fisiológicas
A aprotinina é um inibidor competitivo de proteases de serina que forma complexos estáveis com sítios ativos de enzimas e os bloqueia. Essa ligação é reversível, e a maioria dos complexos aprotinina-protease se dissociam em níveis extremos de pH, >10 ou <3. Estruturalmente, a aprotinina é uma proteína globular monomérica derivada do pulmão bovino formada por 58 aminoácidos arranjados em uma única cadeia de polipeptídeos com três pontes dissulfeto de ligação cruzada.
Definição da unidade
Uma unidade inibidora de tripsina (UIT) diminui a atividade de duas unidades de tripsina em 50%, onde uma unidade de tripsina hidrolisa 1,0 μmol de N-alfa-benzoil-DL-arginina p-nitroanilida por minuto em pH 7,8 e a 25 °C. Outra unidade utilizada com frequência é a UIK, onde 1 TIU = 1.300 UIK.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yimin Yao et al.
International journal of molecular sciences, 23(10) (2022-05-29)
Systemic sclerosis (SSc) is characterised by progressive multiple organ fibrosis leading to morbidity and mortality. Lysyl oxidases play a vital role in the cross-linking of collagens and subsequent build-up of fibrosis in the extracellular matrix. As such, their inhibition provides
Alexander F L Later et al.
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 145(6), 1611-1616 (2013-01-22)
Anti-inflammatory effects of tranexamic acid and aprotinin, used to abate perioperative blood loss, are reported and might be of substantial clinical relevance. The study of messenger ribonucleic acid synthesis provides a valuable asset in evaluating the inflammatory pathways involved. Whole-blood
Halil Kaya et al.
JPMA. The Journal of the Pakistan Medical Association, 63(1), 32-37 (2013-07-20)
To investigate the effects of aprotinin, on blood gasses, oxidant-antioxidant status, and lung histopathology in an experimental bilateral blunt chest trauma model. Conducted at the Experimental Animal Laboratory of Meram Medical School at Selcuk University, Konya, Turkey, the study comprised
Andrew T Fenley et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(49), 20006-20011 (2012-11-15)
Molecular dynamics simulations of unprecedented duration now can provide new insights into biomolecular mechanisms. Analysis of a 1-ms molecular dynamics simulation of the small protein bovine pancreatic trypsin inhibitor reveals that its main conformations have different thermodynamic profiles and that
A F L Later et al.
Cytokine, 61(2), 438-444 (2012-11-29)
Antifibrinolytics, used in cardiac surgery to abate postoperative blood loss, share anti-inflammatory properties by suppression of pro-inflammatory D-dimer and plasmin levels. Additional drug specific immune modulating qualities are often mentioned in the discussion on which antifibrinolytic can best be used.