Documentos Principais
10820
Sigma-Aldrich
Aprotinina
lyophilized, ~80% (HPCE), crystalline (fine), white, ≥3500 U/mg
Sinônimo(s):
BPTI, Inibidor da tripsina pancreática bovina, Inibidor de tripsina (básico), Trasylol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C284H432N84O79S7
Número CAS:
Peso molecular:
6511.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
fonte biológica
bovine lung
Ensaio
~80% (HPCE)
Formulário
crystalline (fine)
qualidade
lyophilized
atividade específica
≥3500 U/mg
peso molecular
~6,500
técnica(s)
electrophoresis: suitable
cor
white
solubilidade
phosphate buffer: 5 mg/mL, clear, colorless (PH 7.6 (70 mm phosphate))
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI
1S/C284H432N84O79S7/c1-21-144(9)222-271(439)337-174(68-46-105-309-282(300)301)239(407)340-187(120-160-77-85-164(374)86-78-160)251(419)341-185(116-156-55-29-24-30-56-156)250(418)342-188(121-161-79-87-165(375)88-80-161)252(420)346-191(123-208(291)378)246(41
chave InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
cow ... PTI(404172)
Aplicação
A aprotinina é amplamente utilizada como inibidor de tripsina.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A aprotinina é um inibidor competitivo de proteases de serina que forma complexos estáveis com sítios ativos de enzimas e os bloqueia. Essa ligação é reversível, e a maioria dos complexos aprotinina-protease se dissociam em níveis extremos de pH, >10 ou <3. Estruturalmente, a aprotinina é uma proteína globular monomérica derivada do pulmão bovino formada por 58 aminoácidos arranjados em uma única cadeia de polipeptídeos com três pontes dissulfeto de ligação cruzada.
Definição da unidade
Uma unidade inibidora de tripsina (UIT) diminui a atividade de duas unidades de tripsina em 50%, onde uma unidade de tripsina hidrolisa 1,0 μmol de N-alfa-benzoil-DL-arginina p-nitroanilida por minuto em pH 7,8 e a 25 °C. Outra unidade utilizada com frequência é a UIK, onde 1 TIU = 1.300 UIK.
1 U corresponds to 1 biological kallikrein inhibitor unit (KIU)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Susan E Logue et al.
Nature protocols, 4(9), 1383-1395 (2009-09-05)
Apoptosis is a mode of programmed cell death that is widely used to eliminate cells during development, tissue homeostasis, infection or in response to injury. Alterations to the plasma membranes of apoptotic cells trigger recognition and engulfment of such cells
Axel Himmelbach et al.
Bio-protocol, 8(15), e2955-e2955 (2018-08-05)
Chromosome conformation capture sequencing (Hi-C) is a powerful method to comprehensively interrogate the three-dimensional positioning of chromatin in the nucleus. The development of Hi-C can be traced back to successive increases in the resolution and throughput of chromosome conformation capture
Hamid Ebrahimi Orimi et al.
Scientific reports, 10(1), 9730-9730 (2020-06-18)
We introduced and validated a drop-on-demand method to print cells. The method uses low energy nanosecond laser (wavelength: 532 nm) pulses to generate a transient microbubble at the distal end of a glass microcapillary supplied with bio-ink. Microbubble expansion results in
Roberta De Tullio et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1915, 163-185 (2019-01-09)
The production of recombinant calpastatin in E. coli has become an efficient tool to obtain discrete amounts of a specific calpastatin species that can be present concomitantly with other calpastatin fragments/forms in the same tissue or cell type in a
Robert E G Riddell et al.
Canadian journal of anaesthesia = Journal canadien d'anesthesie, 60(1), 16-23 (2012-11-08)
In light of the concerns about the safety of aprotinin, we wanted to determine if aprotinin use during cardiac surgery was associated with an increased risk of mortality and morbidity compared with the use of tranexamic acid (TXA). We hypothesized