SAB4200720
Anti-β-Catenin antibody, Mouse monoclonal
clone 15B8, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-CTNNB1, Anti-armadillo
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
15B8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~94 kDa
reatividade de espécies
chicken, mouse, human, rat, monkey, hamster, bovine, canine
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using Madin-Darby bovine kidney (MDBK) cell line extract
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human breast adenocarcinoma MCF7 cells
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)