MAB3400
Anti-Vimentin Antibody, clone V9
clone V9, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Vimentin antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
V9, monoclonal
reatividade de espécies
monkey, feline, pig, bovine, rat, human, chicken, canine
não deve reagir com
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VIM(7431)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A dilution of 1:1000 was used in a previous lot.
Immunohistochemistry:
5-10 μg/mL was used on a previous lot; can be used on formalin fixed paraffin embedded tissues with traditional high temperature, citrate buffer treatments. Prolonged formalin fixation can reduce antivbody reactivity.
Immunocytochemistry:
5-10 μg/mL of a previous lot was used in IC.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualidade
Western Blot:
1:1000 dilution of this antibody detected VIMENTIN on 10 μg of HeLa lysates
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Protocolos
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies