V6389
Anti-Vimentin Antibody
mouse monoclonal, V9
Sinônimo(s):
Anti-Vimentin antibody, Mouse monoclonal
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Vimentin antibody, Mouse monoclonal, clone V9, purified from hybridoma cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
V9, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~58 kDa
reatividade de espécies
hamster, monkey, dog, horse, bovine, rat, gerbil, chicken, pig, feline, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 25-50 μg/mL using human tissue
microarray: suitable
western blot: 0.2-0.5 μg/mL using human fibroblasts HS-68
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VIM(7431)
rat ... Vim(81818)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- flow cytometry.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?