AB5733
Anti-Vimentin Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-F5H288
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Vimentin Antibody, serum, Chemicon®
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, chicken, feline, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VIM(7431)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Breast carcinoma tissue, Colon, Prostate, Tonsil, Tonsilar lymphoma, Uterus, Ureter
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1