Key Documents
SAB1305445
Sigma-Aldrich
ANTI-VIMENTIN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
VIM, Vimentin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
53652 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
immunohistochemistry: 1:500
western blot: 1:4000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VIM(7431)
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide