C4231
Anti-phospho-β-Catenin (pSer33/pSer37) antibody, Mouse monoclonal
clone BC-22, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-CTNNB, Anti-EVR7, Anti-MRD19, Anti-NEDSDV, Anti-armadillo
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BC-22, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~94 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat, chicken
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using whole cell extract of cultured human 293 cells treated with proteasome inhibitor MG132
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer33/pSer37)
Informações sobre genes
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- indirect ELISA
- microarray
- western blot at a dilution of 5-10μg/mL using whole cell extract of cultured human 293 cells treated with proteasome inhibitor MG132.
Ações bioquímicas/fisiológicas
In Wnt/β-catenin signal pathway β-Catenin participates as a signal transduction molecule. The pathway is associated with development, tissue homeostasis and oncogenic transcription. Upregulation of the gene is associated with glioma cell proliferation. The protein encoded has dual function that regulates the coordination of cell-cell adhesion by linking cytoskeleton and cellular junctions and gene transcription. Wnt/β-catenin signal pathway is known to induce progression colon cancer progression.
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?