CS0030
Senescence Cells Histochemical Staining Kit
sufficient for 100 tests
Sinônimo(s):
Senescent cells IHC kit, cellular β-galactosidase probe
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 100 tests
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 kit
condição de armazenamento
dry at room temperature
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- senescence-associated β-galactosidase assay
- to test for senescence in human pancreatic cancer cells
- adipose-derived stem cells (ADSCs)
- cord blood mesenchymal stromal/stem cells (CBMSC)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Somente componentes do kit
- X-gal solution 4 mL
- Staining Solution, 10X 15 mL
- Fixation Buffer 10x 15 mL
- Reagent B 1.5 mL
- Reagent C 1.5 mL
- Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (PBS) 10x 60 mL
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.