309800
Dihydroethidium
A cell-permeable, chemically-reduced ethidium derivative.
Sinônimo(s):
Dihydroethidium, 2,7-Diamino-10-ethyl-9-phenyl-9,10-dihydrophenanthridine, DHE
descrição
RTECS - SF7935000
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pink
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
DMF: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c2c(cnc1)c3c(cc(cc3)N)C(C2CC)c4ccccc4
InChI
1S/C21H21N3/c1-2-15-20(13-6-4-3-5-7-13)17-10-14(22)8-9-16(17)18-11-24-12-19(23)21(15)18/h3-12,15,20H,2,22-23H2,1H3
chave InChI
ZDWPSSBKIMIPMY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Useful fluorogenic probe for the detection of reactive oxygen species (ROS)
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Mancini, M., et al. 1997. J. Cell Biol.138, 449.
Carter, W.O., et al. 1994. J. Leukoc. Biol.55, 253.
Cinco, M., et al. 1994. FEMS Microbiol. Lett. 122, 187.
Perticarari, S., et al. 1994. J. Immunol. Methods 170, 117.
Perticarari, S., et al. 1991. Cytometry 12, 687.
Bucana, C.D., et al. 1990. Exp. Cell Res.190, 69.
Rothe, G., and Valet, G. 1990. J. Leukoc. Biol.47, 440.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3