D1054
Dihydrorhodamine 123
≥95% purity, powder
Sinônimo(s):
DHR 123; Methyl 2-(3,6-diamino-9H-xanthen-9-yl)benzoate; Benzoic acid, 2-(3,6-diamino-9H-xanthen-9-yl)-, methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
product name
Dihydrorhodamine 123, ≥95%
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
cor
pink
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccccc1C2c3ccc(N)cc3Oc4cc(N)ccc24
InChI
1S/C21H18N2O3/c1-25-21(24)15-5-3-2-4-14(15)20-16-8-6-12(22)10-18(16)26-19-11-13(23)7-9-17(19)20/h2-11,20H,22-23H2,1H3
chave InChI
FNEZBBILNYNQGC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Oxidative stress is mediated, in part, by reactive oxygen species produced by multiple cellular processes and controlled by cellular antioxidant mechanisms such as enzymatic scavengers or antioxidant modulators. Free radicals, such as reactive oxygen species, cause cellular damage via cellular.