63184
5-Maleimido-eosin
for fluorescence, ≥93% (HPLC)
Sinônimo(s):
EMA, Eosin-5-maleimide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for fluorescence
Nível de qualidade
Ensaio
≥93% (HPLC)
fluorescência
λex 524 nm; λem 545 nm (after derivatization with 2-mercaptoethanol)
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N6C(=O)C=CC6=O)c1Br
InChI
1S/C24H9Br4NO7/c25-13-6-11-21(17(27)19(13)32)35-22-12(7-14(26)20(33)18(22)28)24(11)10-2-1-8(5-9(10)23(34)36-24)29-15(30)3-4-16(29)31/h1-7,32-33H
chave InChI
YRCLWXRIEYQTAV-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?