A0737
N-acetylcysteine amide
≥98% (HPLC), lyophilized powder, antioxidant
Sinônimo(s):
(R)- 2-(Acetylamino)-3-mercapto-Propanamide, AD4, N-Acetyl-L-cysteinamide, NACA, acetylcysteinamide
About This Item
Produtos recomendados
product name
N-acetylcysteine amide, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
lyophilized powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: ≥20 mg/mL
DMSO: >40 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H](CS)C(N)=O
InChI
1S/C5H10N2O2S/c1-3(8)7-4(2-10)5(6)9/h4,10H,2H2,1H3,(H2,6,9)(H,7,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
UJCHIZDEQZMODR-BYPYZUCNSA-N
Aplicação
- to protect retinal pigment epithelium (RPE) from oxidative stress
- to show that increased expression of cell adhesion molecule 4 (CADM4) in oligodendrocytes inhibits myelination
- to protect cells from apoptosis induced by shikonin plus erlotinib/gefitinib
- as a component in various culture media
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research