PHR1098
N-Acetyl-L-cysteine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
LNAC, NAC
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to BP 907
traceable to Ph. Eur. A0150000
traceable to USP 1009005
família API
acetylcysteine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
106-108 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
chave InChI
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Descrição geral
N-Acetyl-L-cysteine is an endogenous aminothiol which is a component of human plasma and urine. It finds use in clinical applications as a mucolytic agent typically administered by inhalation.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)