1009005
USP
Acetylcysteine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Acetyl-L-cysteine, LNAC, NAC
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
acetylcysteine
fabricante/nome comercial
USP
pf
106-108 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
chave InChI
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used to prepare standard stock and standard solution for assay by using the liquid chromatography method in conjunction with uv detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Acetylcysteine Solution
- Acetylcysteine
- Acetylcysteine Compounded Solution
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2