Documentos Principais
901908
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-cysteine-1,2,3-13C3, 15N
≥97 atom % 15N, ≥97 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C2H915NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
167.17
Código UNSPSC:
12352101
pureza isotópica
≥97 atom % 13C
≥97 atom % 15N
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
crystals
técnica(s)
protein expression: suitable
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S[13CH2][13C@H]([15NH]C(C)=O)[13C](O)=O
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)