Documentos Principais
93689
Supelco
L-Carnitine-(trimethyl-d9) inner salt
analytical standard
Sinônimo(s):
(R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7D9H6NO3
Número CAS:
Peso molecular:
170.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -27.5±3.0°, c = 0.1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Extensão da rotulagem
≥99.5%
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](C[C@H](O)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1/i1D3,2D3,3D3
chave InChI
PHIQHXFUZVPYII-SAQLGWHKSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)