705292
Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2)
≥98 atom %, ≥97% (CP)
Sinônimo(s):
(–)-Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2), Lactoflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2), Vitamin B2-(dioxopyrimidine-13C4,15N2), Vitamin G-(dioxopyrimidine-13C4,15N2)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
13C
15N
≥98 atom %
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
chunks
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
orange
pf
290 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc2N=[13C]3[13C](=O)[15NH][13C](=O)[15N]=[13C]3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c2cc1C
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1/i13+1,15+1,16+1,17+1,19+1,20+1
chave InChI
AUNGANRZJHBGPY-HAIGJTSVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
705292-1MG | 4061832842776 |
705292-50MG | |
705292-20MG | |
705292-10MG | |
705292-5MG | 4061833239315 |