705187
Pyridoxal-(methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-(methyl-d3)-4-pyridinecarboxaldehyde, Deuterated pyridoxal, Vitamin B6-(methyl-d3)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
forma
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
white to off-white
pf
173 °C (dec.)
alteração de massa
M+3
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C([H])C1=C(CO)C=NC(C([2H])([2H])[2H])=C1O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,4,10,12H,3H2,1H3/i1D3
chave InChI
RADKZDMFGJYCBB-FIBGUPNXSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?