641049
DL-Malic acid-2,3,3-d3
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
pf
131-133 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])(O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D
chave InChI
BJEPYKJPYRNKOW-FUDHJZNOSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.