Documentos Principais
616702
Sigma-Aldrich
Sodium L-lactate-3,3,3-d3 solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥98 atom % D, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Sinônimo(s):
L-Lactic-3,3,3-d3 acid sodium salt solution
About This Item
Fórmula linear:
CD3CH(OH)CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
115.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
descrição
Packaged as gram of solution, 45-55% (w/w)
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
concentração
45-55 % (w/w) in H2O
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
163-165 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1D3;
chave InChI
NGSFWBMYFKHRBD-QQAVFRBQSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3