Documentos Principais
615994
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe-OH-(phenyl-d5)-2,3,3-d3
98 atom % D
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenyl-d5-alanine-d3, L-Phenyl-d5-alanine-d3 N-Fmoc derivative
About This Item
Fórmula linear:
C6D5CD2CD(NH-Fmoc)CO2H
Peso molecular:
395.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
atividade óptica
[α]20/D -37°, c = 1 in DMF
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
180-187 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+8
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1/i1D,2D,3D,8D,9D,14D2,22D
chave InChI
SJVFAHZPLIXNDH-PLPXMBJESA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)