Documentos Principais
589675
Sigma-Aldrich
Hydrocinnamic acid-1,2,3−13C3
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
3-Phenylpropionic acid-1,2,3-13C3
About This Item
Fórmula linear:
C6H513CH213CH213COOH
Número CAS:
Peso molecular:
153.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
280 °C (lit.)
pf
47-49 °C (lit.)
densidade
1.092 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)[13CH2][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i6+1,7+1,9+1
chave InChI
XMIIGOLPHOKFCH-BTEJHIBWSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)