Documentos Principais
586625
Sigma-Aldrich
Acrylic acid-13C3
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinônimo(s):
13C Labeled acrylic acid
About This Item
Fórmula linear:
H213C=13CH13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
75.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
contém
hydroquinone as stabilizer
Impurezas
≤5% water
p.e.
139 °C (lit.)
pf
13 °C (lit.)
densidade
1.094 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
NIXOWILDQLNWCW-VMIGTVKRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)