Documentos Principais
739529
Sigma-Aldrich
Propionic anhydride-13C6
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
(13CH313CH213CO)2O
Peso molecular:
136.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
167 °C (lit.)
densidade
1.061 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH2][13C](=O)O[13C](=O)[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
WYVAMUWZEOHJOQ-IDEBNGHGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)