Documentos Principais
486752
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ala-OH-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-1-13C, L-Alanine-1-13C, N-Fmoc
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(NH-Fmoc)13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
312.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
atividade óptica
[α]20/D -18°, c = 1 in DMF
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
147-153 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i17+1
chave InChI
QWXZOFZKSQXPDC-ADMDGPAWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)