485934
Fmoc-Leu-OH-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine-1-13C, L-Leucine-1-13C, N-Fmoc
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −25°, c = 0.5 in DMF
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
152-156 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i20+1
chave InChI
CBPJQFCAFFNICX-CHPITSPMSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3