489573
Guanidine-d5 deuteriochloride
98 atom % D
Sinônimo(s):
Guanidine-d5 mono(hydrochloride-d)
About This Item
Fórmula linear:
D2NC(=ND)ND2
Número CAS:
Peso molecular:
101.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
pf
185-189 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
Cl[2H].[2H]\N=C(/N([2H])[2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H/i/hD6
chave InChI
PJJJBBJSCAKJQF-YIKVAAQNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Alexandra Tsirigotaki et al.
Scientific reports, 7(1), 2456-2456 (2017-05-28)
Prolyl oligopeptidase (PREP) is conserved in many organisms across life. It is involved in numerous processes including brain function and neuropathology, that require more than its strict proteolytic role. It consists of a seven-bladed β-propeller juxtaposed to a catalytic α/β-hydrolase