Documentos Principais
175773
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol-d12
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
Cyclohexyl alcohol-d12
About This Item
Fórmula linear:
C6D11OD
Número CAS:
Peso molecular:
112.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pressão de vapor
1 mmHg ( 21 °C)
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
temperatura de autoignição
572 °F
Lim. expl.
12.25 %
índice de refração
n20/D 1.4608 (lit.)
p.e.
160-161 °C (lit.)
pf
20-22 °C (lit.)
densidade
1.059 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D,7D
chave InChI
HPXRVTGHNJAIIH-BFHGLDALSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)