Documentos Principais
614955
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol-OD
99 atom % D
Sinônimo(s):
Cyclohexan(ol-d), Cyclohexyl alcohol-OD
About This Item
Fórmula linear:
C6H11OD
Peso molecular:
101.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
p.e.
160-161 °C (lit.)
pf
20-22 °C (lit.)
densidade
0.957 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i7D
chave InChI
HPXRVTGHNJAIIH-WHRKIXHSSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)