Documentos Principais
905453
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6H12O
Peso molecular:
106.11
Código UNSPSC:
12352001
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
liquid
alteração de massa
M+6
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
64 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)