125431
Cyclohexene
inhibitor-free, ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
Tetrahydrobenzene
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.8 (vs air)
pressão de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
590 °F
Lim. expl.
5 %
dilution
(for general lab use)
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
p.e.
83 °C (lit.)
pf
−104 °C (lit.)
solubilidade
water: insoluble
densidade
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
chave InChI
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?