240648
Cyclohexylamine
ReagentPlus®, ≥99.9%
Sinônimo(s):
Aminocyclohexane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.42 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
10 mmHg ( 22 °C)
23 mmHg ( 37.7 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99.9%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
559 °F
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
134 °C (lit.)
pf
−17 °C (lit.)
solubilidade
organic solvents: miscible
water: miscible
densidade
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
chave InChI
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
240648-100ML | 4061823361071 |
240648-5ML | 4061823361088 |