Key Documents
8.02885
Sigma-Aldrich
Cyclohexylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
Cyclohexylamine, Aminocyclohexane, Cyclohexanamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13N
Número CAS:
Peso molecular:
99.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
203-629-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
14 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
265 °C
potência
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.6-9.4 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
133-134 °C/1013 hPa
pf
-18 °C
temperatura de transição
flash point 27 °C
densidade
0.87 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
chave InChI
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Fluorescent sensor for aliphatic amines: Research on a mixed-linkage donor-acceptor covalent organic framework reveals its potential as a turn-on fluorescent sensor for aliphatic amines, including cyclohexylamine, providing insights into its applications in chemical sensing technologies (Yue et al., 2023).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.866 - 0.868
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7