86040
Sulfamic acid
analytical standard (for acidimetry), ACS reagent
Sinônimo(s):
Aminosulfonic acid, Sulphamic acid, Amidosulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
analytical standard (for acidimetry)
Nível de qualidade
Agency
complies with DIN 19266
Ensaio
99.3-100.3% (dried material)
pf
215-225 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
cadeia de caracteres SMILES
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
chave InChI
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sulfamic acid also finds its use as a primary standard in non-aqueous visual, conductometric, and potentiometric titrations.
Características e benefícios
- Available in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a detailed certificate of analysis (CoA)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?