Documentos Principais
8.14483
Sigma-Aldrich
Amidosulfuric acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Amidosulfuric acid, Amidosulfonic acid, Sulphamic acid, Sulfamidic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H3NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
97.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
226-218-8
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (acidimetric)
Formulário
solid
pH
1.2 (10 g/L in H2O)
pf
205 °C (decomposition)
solubilidade
213 g/L
densidade
2.13 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([N+H3])[O-]
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
chave InChI
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1