242772
Sulfamic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Amidosulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
Formulário
powder or crystals
pf
215-225 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
densidade
2.151 g/cm3 at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
chave InChI
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The ability of sulfamic acid/zinc powder to reduce nitrate to nitrogen gas under acidic condition has been utilized to denitrify nitrate-rich wastewater.
Aplicação
- As a catalyst in the synthesis of aryl-14H-dibenzo[a.j]xanthenes.
- As a green catalyst for the liquid Beckmann rearrangement of ketoxime in dried acetonitrile.
- As a nitrogen source as well as an in situ activator of hydroxy groups in the direct iridium-catalyzed synthesis of primary allylic amines from allylic alcohols.
- Synthesis of polysubstituted quinolones.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?