323209
4-(2-Pyridylazo)resorcinol
96%
Sinônimo(s):
PAR
Ensaio
96%
forma
powder
composição
Carbon: 58.6-64.2%
Nitrogen: 18.6-20.4%
técnica(s)
titration: suitable
cor
brown-red
pf
192-202 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(\N=N\c2ccccn2)c(O)c1
InChI
1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,15-16H/b14-13+
chave InChI
RJNYNDHYSJRRDW-BUHFOSPRSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?