Documentos Principais
228710
Sigma-Aldrich
Nitroferricianeto (III) de sódio
ACS reagent, ≥99%
Sinônimo(s):
Nitroprussiato, Nitroprussiato de sódio, Pentacianonitrosilferrato de sódio, SNP
About This Item
Fórmula linear:
Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
297.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥99%
grau:
ACS reagent
Formulário:
crystals
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
Impurezas
≤0.01% insolubles
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): passes test (lim. ~1%)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
chave InChI
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O nitroferricianeto de sódio (III) di-hidratado (nitroprussiato de sódio di-hidratado, SNP) é uma forma di-hidratada do nitroprussiato de sódio. Ele é composto de ferro ferroso complexado com óxido nítrico (NO) e cinco íons de cianeto. Atua como um doador de óxido nítrico.
Aplicação
O nitroferricianeto de sódio (III) di-hidratado pode ser usado como reagente para produzir radicais de óxido nítrico (NO) por meio de fotólise induzida por radiação UV. Esses radicais são empregados para a construção de hidrogéis supramoleculares à base de aminoácidos, que encontram aplicações potenciais no diagnóstico e na terapia de doenças, incluindo bioimagem, detecção biológica, entrega terapêutica e engenharia de tecidos. Além disso, o SNP também serve como catalisador no Método do fenato para a medição quantitativa de amônia em amostras de água.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Anal. Profiles Drug Subst., 6, 487-513 (1977)
Polyhedron, 22, 2527-2535 (2003)
Oluwatobiloba Osikoya et al.
The Journal of physiology, 597(15), 3833-3852 (2019-06-06)
In vivo, uterine perivascular adipose tissue (PVAT) potentiates uterine artery blood flow in pregnant rats, although not in non-pregnant rats. In isolated preparations, uterine PVAT has pro-contractile and anti-dilatory effects on uterine arteries. Pregnancy induces changes in uterine arteries that
Bas van den Bogaard et al.
American journal of hypertension, 26(4), 574-579 (2013-03-08)
Sodium nitroprusside (SNP) and labetalol are recommended for the immediate treatment of malignant hypertension. Both are intravenous agents but have different effects on systemic hemodynamics, and may have differential effects on pulse-wave reflection and pulse-pressure amplification, with consequences for peripheral
A Moerman et al.
British journal of anaesthesia, 111(4), 619-626 (2013-06-07)
Although both pressure and flow are considered important determinants of regional organ perfusion, the relative importance of each is less established. The aim of the present study was to evaluate the impact of variations in flow, pressure, or both on