C221
Carboxy-PTIO potassium salt
Sinônimo(s):
2-(4-Carboxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide potassium salt, 2-(4-Carboxyphenyl)-4,5-dihydro-4,4,5,5-tetramethyl-1H-imidazol-1-yloxy-3-oxide potassium salt
About This Item
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
pf
>270 °C
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
DMSO: soluble (lit.)(lit.)
methanol: soluble (lit.)(lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CC1(C)N([O])C(c2ccc(cc2)C([O-])=O)=[N+]([O-])C1(C)C
InChI
1S/C14H17N2O4.K/c1-13(2)14(3,4)16(20)11(15(13)19)9-5-7-10(8-6-9)12(17)18;/h5-8H,1-4H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
chave InChI
VYEUQMVIGXFZQU-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3