71778
Sodium nitroprusside dihydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
Sinônimo(s):
Nitroprusside sodium, SNP, Sodium nitroferricyanide, Sodium pentacyanonitrosylferrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
Ensaio
≥99%
Formulário
crystals or chunks
solubilidade
water: soluble(lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤200 mg/kg
hexacyanoferrate(III) ([Fe(CN)6]3-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
K: ≤3000 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O.O.[Na+].[Na+].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
chave InChI
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)