481505
Sulfamic acid
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Amidosulfonic acid
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
crystals
pf
215-225 °C (dec.) (lit.)
densidade
2.151 g/cm3 at 25 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
chave InChI
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sulfamic acid is an amino acid with sulfur and is mildly acidic. It acts as a green catalyst in the esterification reaction.
Aplicação
- Friedlander quinoline synthesis.
- Liquid Beckmann rearrangement for the synthesis of amides from ketoximes.
- The preparation of α-aminophosphonates via a three-component reaction between aldehydes, amines, and diethyl phosphite.
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?