239216
Carbonato de cálcio
ACS reagent, ≥99.0%, powder
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.002 meq/g water-soluble titr. base
≤0.005% oxidizers
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% insol. dil. HCl
pH
8
densidade
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
fluoride (F-): ≤0.0015%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Ba: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.02%
NH4+: ≤0.003%
Na: ≤0.1%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- In Miyaura-Suzuki cross-coupling reactions.
- In the ligand-free Stille cross-coupling reaction between aryl halides and tributylphenyltin to synthesize biphenyls.
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?