398101
Carbonato de cálcio
ACS reagent, 99.95-100.05% dry basis
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
99.95-100.05% dry basis
Formulário
powder
Impurezas
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% insol. dil. HCl
pH
8
solubilidade
dilute HCl: 6.7%
densidade
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
fluoride (F-): ≤0.0015%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ba: ≤0.01%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.003%
Na: ≤0.01%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- As a pore generating agent to prepare porous ceramics.
- As chelometric standard for the standardization of EDTA solution.
- To extract aluminium by microwave induced thermal activation of coal fly ash (CFA).
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?