310034
Carbonato de cálcio
powder, ≤50 μm particle size, 98%
Sinônimo(s):
Calcite, Calcium monocarbonate, Monocalcium carbonate
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
powder
tamanho de partícula
≤50 μm
solubilidade
H2O: insoluble
densidade
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L