linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
solubilidade
H2O: insoluble
densidade
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Sr: ≤0.1%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?